AuftragsverfolgungKontakt
Methyl Linoleate ≥98%
Methyl Linoleate ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP18978-1G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Methyl Linoleate ≥98%
Katalognr. APOSBUP18978-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  112-63-0
Methyl Linoleate ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  112-63-0
Preis
46.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
  • CAS Nummer:112-63-0
  • Formel:C₁₉H₃₄O₂
  • Molekulargewicht:294,47 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten