AuftragsverfolgungKontakt
3',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
3',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
3',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
3',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
2 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetopyrocatechol
  • CAS Nummer:1197-09-7
  • Formel:C₈H₈O₃
  • Molekulargewicht:152,15 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 45.10
    SFr. 45.10
    1 * 500 mg
       SFr. 45.10
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 62.40
    SFr. 62.40
    1 * 1 g
       SFr. 62.40
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product