AuftragsverfolgungKontakt
Allantoin ≥95% | Avantor
Allantoin ≥95%
Bottle
Katalognr. APOSBUP19230-1ML
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Allantoin ≥95%
Katalognr. APOSBUP19230-1ML
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  97-59-6
Allantoin ≥95%
Bottle
CAS Nummer:  97-59-6
Preis
45.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
  • CAS Nummer:97-59-6
  • Formel:C₄H₆N₄O₃
  • Molekulargewicht:158,12 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle