AuftragsverfolgungKontakt
Methyl Tridecanoate ≥95% | Avantor
Methyl Tridecanoate ≥95%
Bottle
Katalognr. APOSBUP18942-1G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Methyl Tridecanoate ≥95%
Katalognr. APOSBUP18942-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  1731-88-0
Methyl Tridecanoate ≥95%
Bottle
CAS Nummer:  1731-88-0
Preis
SFr. 45.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  Tridecylic acid methyl ester, Tridecanoic acid methyl ester
  • CAS Nummer:1731-88-0
  • Formel:C₁₄H₂₈O₂
  • Molekulargewicht:228,37 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten