AuftragsverfolgungKontakt
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
3 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  • CAS Nummer:112-92-5
  • Formel:C₁₈H₃₈O
  • Molekulargewicht:270,49 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 74.50
    SFr. 74.50
    1 * 500 mg
       SFr. 74.50
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 108.00
    SFr. 108.00
    1 * 1 g
       SFr. 108.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 257.00
    SFr. 257.00
    1 * 5 g
       SFr. 257.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product