AuftragsverfolgungKontakt
Eugenol ≥98%
Bottle
  APOSBUP18059-500MG
New Product
Eugenol ≥98%
  APOSBUP18059-500MG
New Product
 :  97-53-0
Eugenol ≥98%
Bottle
 :  97-53-0
SFr. 45.10
1 * 500 mg
Usage: Biochemical/life science applications.
 :  4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
  •  :97-53-0
  •  :C₁₀H₁₂O₂
  •  :164,2 g/mol
  • Packung:
    Bottle