AuftragsverfolgungKontakt
L-Thyroxine ≥95% | Avantor
L-Thyroxine ≥95%
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
L-Thyroxine ≥95%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
  • CAS Nummer:51-48-9
  • Formel:C₁₅H₁₁I₄NO₄
  • Molekulargewicht:776,87 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - SFr. 48.50
    SFr. 48.50
    1 * 200 mg
       SFr. 48.50
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 81.40
    SFr. 81.40
    1 * 500 mg
       SFr. 81.40
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product