AuftragsverfolgungKontakt
D-Arabitol ≥98% | Avantor
D-Arabitol ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP16582-100MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
D-Arabitol ≥98%
Katalognr. APOSBUP16582-100MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  488-82-4
D-Arabitol ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  488-82-4
Preis
SFr. 64.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  D-Arabitol, (2R,4R)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • CAS Nummer:488-82-4
  • Formel:C₅H₁₂O₅
  • Molekulargewicht:152,15 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle