Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Dihydroethidium ≥95%

Dihydroethidium ≥95%

New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Dihydroethidium ≥95%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate

3 Varianten

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications.

Synonyme:  3,8-Diamino-5,6-dihydro-5-ethyl-6-phenylphenanthridine, Hydroethidine, DHE, 5-Ethyl-6-phenyl-5,6-dihydrophenanthridine-3,8-diamine, 2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenyl-9,10-dihydrophenanthridine
  • CAS Nummer:104821-25-2
  • Formel:C₂₁H₂₁N₃
  • Molekulargewicht:315,41 g/mol
Product Family Options

Produktinformationen

  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 191.00
    SFr. 191.00
    1 * 50 mg
       SFr. 191.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 279.00
    SFr. 279.00
    1 * 100 mg
       SFr. 279.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - SFr. 416.00
    SFr. 416.00
    1 * 200 mg
       SFr. 416.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.