Tragacanth gum USP
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Über diesen Artikel
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyme: Tragacanth, Tragacanth gum
- CAS Nummer:9000-65-1
5 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyme: Tragacanth, Tragacanth gum
- CAS Nummer:9000-65-1
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product



