Sucralose 98%
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Über diesen Artikel
Usage: Organic building block/reagent
Synonyme: Trichlorosucrose, (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(((2R,3S,4S,5S)-2,5-Bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)oxy)-5-chloro-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol, 1-(1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-D-fructofuranosyl)-4-chloro-4-deoxy-alpha-D-galactopyranoside
- CAS Nummer:56038-13-2
- Formel:C₁₂H₁₉Cl₃O₈
- MDL-Nummer:MFCD03648615
- Molekulargewicht:397,63 g/mol
6 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonyme: Trichlorosucrose, (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(((2R,3S,4S,5S)-2,5-Bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)oxy)-5-chloro-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol, 1-(1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-D-fructofuranosyl)-4-chloro-4-deoxy-alpha-D-galactopyranoside
- CAS Nummer:56038-13-2
- Formel:C₁₂H₁₉Cl₃O₈
- MDL-Nummer:MFCD03648615
- Molekulargewicht:397,63 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product



