AuftragsverfolgungKontakt
Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98% | Avantor
Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98%
Anbieter:   Apollo Scientific
Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98%
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate
Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98%
6 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonyme:  Methyl 3-hydroxyhexanoate
  • CAS Nummer:21188-58-9
  • Formel:C₇H₁₄O₃
  • MDL-Nummer:MFCD20482702
  • Molekulargewicht:146,18 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 1 g
       SFr. 26.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 29.50
    SFr. 29.50
    1 * 5 g
       SFr. 29.50
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 3’260.00
    SFr. 3’260.00
    1 * 2,5 kg
       SFr. 3’260.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 170.00
    SFr. 170.00
    1 * 100 g
       SFr. 170.00
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 67.60
    SFr. 67.60
    1 * 25 g
       SFr. 67.60
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 842.00
    SFr. 842.00
    1 * 500 g
       SFr. 842.00
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..