Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Tridecanoic acid ≥95% | Avantor

Tridecanoic acid ≥95%

Bottle
Katalognr. APOSBUP19527-1G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Tridecanoic acid ≥95%
Katalognr. APOSBUP19527-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  638-53-9
Tridecanoic acid ≥95%

Bottle

CAS Nummer:  638-53-9
Preis
SFr. 45.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications

Synonyme:  n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
  • CAS Nummer:638-53-9
  • Formel:C₁₃H₂₆O₂
  • Molekulargewicht:214,34 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten