AuftragsverfolgungKontakt
Thioisonicotinamide ≥98% | Avantor
Thioisonicotinamide ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP17646-200MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Thioisonicotinamide ≥98%
Katalognr. APOSBUP17646-200MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  2196-13-6
Thioisonicotinamide ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  2196-13-6
Preis
SFr. 45.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme:  Pyridine-4-carbothioamide
  • CAS Nummer:2196-13-6
  • Formel:C₆H₆N₂S
  • Molekulargewicht:138,19 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
Technische Daten