AuftragsverfolgungKontakt
DAPT ≥98% | Avantor
DAPT ≥98%
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
DAPT ≥98%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme:  N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester, tert-Butyl (S)-2-((S)-2-(2-(3,5-difluorophenyl)acetamido)propanamido)-2-phenylacetate, (3,5-Difluorophenylacetyl)-Ala-Phg-OtBu, (3,5-Difluorophenylacetyl)-L-alanyl-L-2-phenylglycine tert-Butyl Ester
  • CAS Nummer:208255-80-5
  • Formel:C₂₃H₂₆F₂N₂O₄
  • Molekulargewicht:432,46 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 447.00
    SFr. 447.00
    1 * 50 mg
       SFr. 447.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 664.00
    SFr. 664.00
    1 * 100 mg
       SFr. 664.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - SFr. 830.00
    SFr. 830.00
    1 * 200 mg
       SFr. 830.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product