Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Fluorescein 95% | Avantor

Fluorescein 95%

Anbieter:   Apollo Scientific
Fluorescein 95%
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate

5 Varianten

Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

Synonyme:  3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
  • CAS Nummer:2321-07-5
  • Formel:C₂₀H₁₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00005050
  • Molekulargewicht:332,31 g/mol
Product Family Options

Produktinformationen

  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 25 g
       SFr. 26.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 29.50
    SFr. 29.50
    1 * 100 g
       SFr. 29.50

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 347.00
    SFr. 347.00
    1 * 2,5 kg
       SFr. 347.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - SFr. 3’460.00
    SFr. 3’460.00
    1 * 25 kg
       SFr. 3’460.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 90.10
    SFr. 90.10
    1 * 500 g
       SFr. 90.10

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..