Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
1-Octanol ≥98% | Avantor

1-Octanol ≥98%

New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
1-Octanol ≥98%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate

2 Varianten

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications

Synonyme:  n-Octanol
  • CAS Nummer:111-87-5
  • Formel:C₈H₁₈O
  • Molekulargewicht:130,23 g/mol
Product Family Options

Produktinformationen

  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 60.70
    SFr. 60.70
    1 * 5 g
       SFr. 60.70

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 86.60
    SFr. 86.60
    1 * 10 g
       SFr. 86.60

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..