AuftragsverfolgungKontakt
Ampicillin Trihydrate ≥98%
Ampicillin Trihydrate ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP18462-1G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Ampicillin Trihydrate ≥98%
Katalognr. APOSBUP18462-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  7177-48-2
Ampicillin Trihydrate ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  7177-48-2
Preis
SFr. 76.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme:  (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate
  • CAS Nummer:7177-48-2
  • Formel:C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
  • Molekulargewicht:403,45 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle