AuftragsverfolgungKontakt
Phenacetin ≥98%
Reizend
Gesundheit
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Phenacetin ≥98%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme:  Acetphenetidin, Acetophenetidin, Phenacetin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-Acetophenetidide
  • CAS Nummer:62-44-2
  • Formel:C₁₀H₁₃NO₂
  • Molekulargewicht:179,22 g/mol
  • EINECS:200-533-0
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 69.30
    SFr. 69.30
    1 * 500 mg
       SFr. 69.30
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 81.40
    SFr. 81.40
    1 * 1 g
       SFr. 81.40
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product