AuftragsverfolgungKontakt
Crystal Violet ≥90%
Reizend
Gesundheit
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Crystal Violet ≥90%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme:  Methylrosanilide chloride, Basic violet 3, Viocid, N-(4-(Bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanamonium chloride, Violet crystal, Methyl violet 10B, Dimethyl((di(4-(dimethylamino)phenyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)ammonium chloride, CI 42555, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride, Hexamethyl violet, Hexamethyl-p-rosaniline chloride, Vianin, Gentian violet
  • CAS Nummer:548-62-9
  • Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
  • Molekulargewicht:407,98 g/mol
  • EINECS:208-953-6
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 93.60
    SFr. 93.60
    1 * 5 g
       SFr. 93.60
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 113.00
    SFr. 113.00
    1 * 10 g
       SFr. 113.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product