AuftragsverfolgungKontakt
Benzaldehyde 99+%
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Benzaldehyde 99+%
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
  • CAS Nummer:100-52-7
  • Formel:C₇H₆O
  • MDL-Nummer:MFCD00003299
  • Molekulargewicht:106,12194 g/mol
  • EINECS:202-860-4
  • UN:1990
Product Family Options
Produktinformationen