Methylnonadecanoate 98%
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Über diesen Artikel
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonyme: Nonadecanoic acid methyll ester, Methyl Nonadecanoate
- CAS Nummer:1731-94-8
- Formel:C₂₀H₄₀O₂
- MDL-Nummer:MFCD00009011
- Molekulargewicht:312,53 g/mol
6 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonyme: Nonadecanoic acid methyll ester, Methyl Nonadecanoate
- CAS Nummer:1731-94-8
- Formel:C₂₀H₄₀O₂
- MDL-Nummer:MFCD00009011
- Molekulargewicht:312,53 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product



