Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methyl Tridecanoate 98% | Avantor

Methyl Tridecanoate 98%

Anbieter:   Apollo Scientific
Methyl Tridecanoate 98%
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate
Methyl Tridecanoate 98%

6 Varianten

Product Details & Documents

Usage: Organic building block/ reagent.

Synonyme:  Tridecylic acid methyl ester, Tridecanoic acid methyl ester
  • CAS Nummer:1731-88-0
  • Formel:C₁₄H₂₈O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008977
  • Molekulargewicht:228,37 g/mol
Product Family Options

Produktinformationen

  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 1 g
       SFr. 26.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 29.50
    SFr. 29.50
    1 * 5 g
       SFr. 29.50

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 934.00
    SFr. 934.00
    1 * 500 g
       SFr. 934.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 4’660.00
    SFr. 4’660.00
    1 * 2,5 kg
       SFr. 4’660.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 177.00
    SFr. 177.00
    1 * 100 g
       SFr. 177.00

  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 71.00
    SFr. 71.00
    1 * 25 g
       SFr. 71.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.