Ninhydrin ≥98%
Bottle
Katalognr. APOSBUP19645-1G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Ninhydrin ≥98%
Katalognr. APOSBUP19645-1G
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 485-47-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
- CAS Nummer:485-47-2
- Formel:C₉H₆O₄
- Molekulargewicht:178,14 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle