L-Thyroxine 97%
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Über diesen Artikel
Usage: Organic building block/ reagent.
- Store at 2 to 8 °C
Synonyme: (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
- CAS Nummer:51-48-9
- Formel:C₁₅H₁₁I₄NO₄
- MDL-Nummer:MFCD00002595
- Molekulargewicht:776,87 g/mol
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:200-101-1
6 Varianten
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
- Store at 2 to 8 °C
Synonyme: (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
- CAS Nummer:51-48-9
- Formel:C₁₅H₁₁I₄NO₄
- MDL-Nummer:MFCD00002595
- Molekulargewicht:776,87 g/mol
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:200-101-1
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product