AuftragsverfolgungKontakt
Serving Trolley, VC | Avantor
Serving Trolley, VC
Serving trolley, 800×600 mm, total capacity: 300 kg, 18 kg, 3
Katalognr. HUPF71020-1-VC
New Product
Anbieter:   HUPFER METALLWERKE
Serving Trolley, VC
Katalognr. HUPF71020-1-VC
Anbieter:  HUPFER METALLWERKE
New Product
Serving Trolley, VC
Serving trolley, 800×600 mm, total capacity: 300 kg, 18 kg, 3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Wheel details: Plastic
    Equipped with: Buffers, fixable castors
    Stainless steel
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Serving trolley, 800×600 mm, total capacity: 300 kg
  • Böden:
    3
  • Gewicht:
    18 kg
  • Raddurchmesser:
    125 mm
  • Cat. No.:
    HUPF71020-1-VC
  • Modell:
    VC 8×6/3
  • Material:
    Edelstahl
  • Länge:
    1020 mm
  • Wheel type:
    4 swivel castors
  • Tiefe:
    685 mm
  • Höhe:
    1105 mm