Jupiter HPLC Columns, C4
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Über diesen Artikel
31 Varianten
Product Details & Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
- Catalog No:
- PHEC05N-4167-AC
- PHEC05N-4167-AF
- PHEC05M-4167-AC
- PHEC05M-4167-AF
- PHEC00B-4167-AC
- PHEC00B-4167-AF
- PHEC00B-4167-B0
- PHEC00B-4167-E0
- PHEC00D-4167-E0
- PHEC00F-4167-P0
- PHEC00F-4167-A0
- PHEC00F-4167-B0
- PHEC00F-4167-E0
- PHEC00F-4167-N0
- PHEC00G-4169-N0
- PHEC00G-4169-P0
- PHEC00G-4167-A0
- PHEC00G-4167-B0
- PHEC00G-4167-E0
- PHEC00G-4167-N0
- PHEC00G-4167-P0
- PHEC00G-4167-U0
- PHEC00G-4168-E0
- PHEC00G-4168-N0
- PHEC00G-4169-E0
- PHEC00A-4167-E0
- PHEC00D-4167-U0-AX
- PHEC00F-4167-U0-AX
- PHEC00F-4168-P0-AX
- PHEC00G-4169-V0-AX
- PHEC00G-4168-P0-AX
- Kohlenstoffbelastung:
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- 5%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- pH-Bereich:
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- Surface area:
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
Technische Daten
Product Family Options
Micro trap columns
Produktinformationen
- SäulenformPhaseSäulenmaterialPorengrößePartikelgrößeØ int.LängeVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC05N-4167-ACKohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC05N-4167-AFKohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC05M-4167-ACKohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC05M-4167-AFKohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product
Columns
Produktinformationen
- SäulenformPhaseSäulenmaterialPorengrößePartikelgrößeØ int.LängeVerfügbarkeitPreis
- KapillarC4 (Butyl)Stainless steel, glass coated300 Å5 µm0,30 mm50 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 1’295.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4167-ACKohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - KapillarC4 (Butyl)Stainless steel, glass coated300 Å5 µm0,50 mm50 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 1’295.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4167-AFKohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4167-B0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4167-E0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4167-E0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - PräparativC4 (Butyl)Edelstahl300 Å5 µm21,20 mm150 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 4’912.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4167-P0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - MicroboreC4 (Butyl)Edelstahl300 Å5 µm1,00 mm150 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 1’020.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4167-A0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - MicroboreC4 (Butyl)Edelstahl300 Å5 µm2,00 mm150 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 1’020.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4167-B0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - AnalytischC4 (Butyl)Edelstahl300 Å5 µm4,60 mm150 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 1’020.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4167-E0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - Semi-präparativC4 (Butyl)Edelstahl300 Å5 µm10,00 mm150 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 1’912.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4167-N0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - Semi-präparativC4 (Butyl)Edelstahl300 Å15 µm10,00 mm250 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 1’732.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4169-N0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - PräparativC4 (Butyl)Edelstahl300 Å15 µm21,20 mm250 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 2’628.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4169-P0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - MicroboreC4 (Butyl)Edelstahl300 Å5 µm1,00 mm250 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 1’080.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4167-A0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - MicroboreC4 (Butyl)Edelstahl300 Å5 µm2,00 mm250 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 1’080.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4167-B0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - AnalytischC4 (Butyl)Edelstahl300 Å5 µm4,60 mm250 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 1’080.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4167-E0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - Semi-präparativC4 (Butyl)Edelstahl300 Å5 µm10,00 mm250 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 2’229.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4167-N0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - PräparativC4 (Butyl)Edelstahl300 Å5 µm21,20 mm250 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 4’919.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4167-P0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - PräparativC4 (Butyl)Edelstahl300 Å5 µm30,00 mm250 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 13’865.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4167-U0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - AnalytischC4 (Butyl)Edelstahl300 Å10 µm4,60 mm250 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 920.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4168-E0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - Semi-präparativC4 (Butyl)Edelstahl300 Å10 µm10,00 mm250 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 1’832.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4168-N0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - AnalytischC4 (Butyl)Edelstahl300 Å15 µm4,60 mm250 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 712.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4169-E0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00A-4167-E0Kohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product
AXIA™ packed columns
Produktinformationen
- SäulenformPhaseSäulenmaterialPorengrößePartikelgrößeØ int.LängeVerfügbarkeitPreis
- PräparativC4 (Butyl)Edelstahl300 Å5 µm30,00 mm100 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 9’210.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4167-U0-AXKohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4167-U0-AXKohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - PräparativC4 (Butyl)Edelstahl300 Å10 µm21,20 mm150 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 4’311.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4168-P0-AXKohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4169-V0-AXKohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product - PräparativC4 (Butyl)Edelstahl300 Å10 µm21,20 mm250 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 5’228.00Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4168-P0-AXKohlenstoffbelastung5%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area170 m²/gNew Product