AuftragsverfolgungKontakt
NMR Spinners | Avantor
NMR Spinners
New Product
Anbieter:   BRUKER DALTRONIK
NMR Spinners
Anbieter:  BRUKER DALTRONIK
New Product
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
NMR spinner designed for 3 and 5 mm NMR tubes, compatible with standardbore NMR systems. Available in different materials (POM, Kel-F) to suit a wide range of experimental temperatures.
  • POM: 0 to 80 °C
    Kel-F: −40 to +120 °C
These spinners ensure stable rotation, precise tube positioning, and reliable performance across a wide range of NMR applications.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • NMR spinner, Kel-F
    Ext. Ø: 5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • NMR spinner, Kel-F
    Ext. Ø: 3 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product