AuftragsverfolgungKontakt
Blöcke für COD
Blöcke für COD
New Product
Anbieter:   VELP SCIENTIFIC
Blöcke für COD
Anbieter:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Zertifikate
Blöcke für COD
3 Varianten
Product Details & Documents
Speziell für die CSB-Analyse (Chemischer Sauerstoffbedarf) in der Umweltanalytik, gewährleistet eine präzise Aufschlussreaktion von Wasser- und Abwasserproben unter kontrollierten Bedingungen.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Anz. Bohrungen
    Tiefe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • COD-W04-D420-A Block
    Ø 42,0 mm
    Röhrchen mit rundem Boden 42 mm
    4
    51 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 170.00
    SFr. 170.00
    1 * 1 ST
       SFr. 170.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    705-1207
    Modell
    New Product
  • COD-W20-COMBO Block
    Ø 16,0/22,0 mm
    Röhrchen mit rundem Boden 16/22 mm
    18/2
    47/45,5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 170.00
    SFr. 170.00
    1 * 1 ST
       SFr. 170.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    705-1208
    Modell
    New Product
  • COD-W24-D160-A Block
    Ø 16,0 mm
    Röhrchen mit rundem Boden 16 mm
    24
    47 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 170.00
    SFr. 170.00
    1 * 1 ST
       SFr. 170.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    705-1206
    Modell
    New Product