Säurewasch-/Regenerationslösung
Säurewasch-Regenerationslösung, 100 ml
Catalog # EKSI5312349
New Product
Supplier: EKSIGENT
Jump to:
Product Details & Documents
Eigenständige Säure (100 ml 0,1 N HCl).
Diese Säure wird auch in den folgenden Kits verkauft: P/N 390953, SDS-MW Kit P/N A10663, IgG-Reinheit und Heterogenität Kit P/N C44790, CZE Rapid Charge Variant Analysis Kit P/N C48231, RNA 9000 Reinheit und Integrität Kit P/N C30085, BioPhase CE-SDS Protein Analysis Kit.
:
:
:
:
:
Specifications
- Bezeichnung:Säurewasch-Regenerationslösung, 100 ml