Ubbelohde-Viskosimeter (DIN)
Ubbelohde Viskosimeter (DIN), mit TC-Sensoren, K = 0,3, 10...80 °C
Katalognr. SCOI285423475
New Product
Anbieter: SI Analytics
Direkt zu
Product Details & Documents
Ubbelohde-Viskosimeter (DIN) mit TC-Sensoren, 587 23, kalibriert.
Kalibriert für automatische Messungen, Kapillare Nr. IIc, Konstante K = 0,3.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Temperaturbereich:10...80 °C
- Bezeichnung:Ubbelohde Viskosimeter (DIN), mit TC-Sensoren
- Konstante:K = 0,3
- Cat. No.:SCOI285423475