AuftragsverfolgungKontakt
Schneller Probenzugriff
Schneller Probenzugriff
New Product
Supplier:   Binder
Schneller Probenzugriff
Supplier:  Binder
New Product
Certificates
Schneller Probenzugriff
Schneller Probenzugriff
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Schneller Probenzugriff – Sichtfenster (130×250 mm) in der Innentür für schnellen Zugriff.
  • Ermöglicht das Öffnen nur eines kleinen Abschnitts des Inkubators statt der gesamten Kammer, was die interne Atmosphäre und die Zellen stark schützt Dieses Design hält Temperatur, CO₂, Feuchtigkeit und (falls verwendet) O₂ während des Routinezugriffs wesentlich stabiler, was die Zellgesundheit und die Reproduzierbarkeit von Experimenten verbessert Das Öffnen nur eines Segments begrenzt, wie viel warme, feuchte, CO₂-reiche Luft entweicht, sodass der Inkubator nach jeder Türöffnung schneller auf die Sollwerte zurückkehrt
Stabilere Bedingungen durch geringere Schwankungen von Temperatur und Gasen unterstützen ein gleichmäßigeres Wachstum empfindlicher Zellen, insbesondere in gemeinsam genutzten Inkubatoren, die viele Male pro Tag geöffnet werden. Da jede Öffnung ein kleineres Volumen beeinflusst, benötigt der Inkubator weniger CO₂ (und N₂ im hypoxischen Modus), um zur gewünschten Atmosphäre zurückzukehren, was den Gasverbrauch im Vergleich zu einer einzelnen großen Innentür um 40:80% senken kann. Niedrigerer Gasverbrauch verlängert die Lebensdauer der Gasflasche, reduziert Kosten und Aufwand für den Flaschenwechsel und hilft, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Product Family Options
Product Information
  • Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • Schneller Probenzugriff
    CB 260, CB 260-O₂, CBF 260, CBF 260-O₂
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 776.00
    SFr. 776.00
    1 * 1 ST
       SFr. 776.00
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    390-1982
    Modell
    New Product
  • Schneller Probenzugriff
    CB 170, CB 170-O₂, CBF 170, CBF 170-O₂
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 776.00
    SFr. 776.00
    1 * 1 ST
       SFr. 776.00
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    390-1979
    Modell
    New Product
  • Schneller Probenzugriff
    CB 170-L, CB 170-O₂L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 776.00
    SFr. 776.00
    1 * 1 ST
       SFr. 776.00
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    390-1978
    Modell
    New Product