Soder-Wick® Entlötlitzen
Product Details & Documents
Soder-Wick Rosin hat die schnellste Kapillarwirkung, aber Kolophonium-Flussmittel hinterlässt Rückstände, die mit einem Flussmittelentferner entfernt werden sollten. Flux-Off Rosin Entferner ist eine ideale Wahl für Ihren Reinigungsprozess.
Nicht korrosives ultrahochreines Typ R Kolophonium-Flussmittel
Minimiert das Risiko von Hitzeschäden an der Leiterplatte
Hinterlässt keine ionische Kontamination auf den Leiterplatten
Soder-Wick Marken-Entlötlitze bietet den Stand der Technik in der Entlöttechnologie. Soder-Wick ist für die heutigen wärmeempfindlichen elektronischen Bauteile ausgelegt, mit geringerer Masse und einer Konstruktion aus reinem Kupfergeflecht, die eine bessere Wärmeleitfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen ermöglicht. Soder-Wick reagiert schneller als herkömmliche Entlötlitzen und minimiert dadurch Überhitzung und verhindert Leiterplattenschäden.
Spezifikationen:
MIL-F-14256 F Typ R Flussmittel
NASA-STD-8739.3 Gelötete elektrische Verbindungen
DOD-STD-883E, Method 2022
ANSI/IPC J STD-004, Typ ROL0
:
:
: Jede 25' oder längere Spule ist einzeln in einem versiegelten Beutel verpackt. 5' und 10' Spulen haben 2 Verpackungsoptionen.
:
Technische Daten
- Bezeichnung:ESD-sichere Spulen #5 braun, am besten für Klemmen; 10 Spulen pro wiederverschließbarem Beutel, 6 Beutel; Breite: 3,7 mm; Länge: 1,5 m