Externer Drucker
New Product
Anbieter: SMEG
Direkt zu
Über diesen Artikel
Externer Drucker enthält RS232-Karte mit seriellem Port.
Nadeldruck-Thermodruck
Komplett mit Uhrfunktion
Ausgestattet mit unabhängiger Stromversorgung
Für Anwendungen mit GW4260 Serie
Zu kombinieren mit einer Rolle Thermopapier Ø 50 mm und Breite 57 mm.
2 Varianten
Product Details & Documents
Externer Drucker enthält RS232-Karte mit seriellem Port.
Nadeldruck-Thermodruck
Komplett mit Uhrfunktion
Ausgestattet mit unabhängiger Stromversorgung
Für Anwendungen mit GW4260 Serie
Zu kombinieren mit einer Rolle Thermopapier Ø 50 mm und Breite 57 mm.
Product Family Options
Produktinformationen
- BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.SMEGWD-PRINTE2ModellNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.SMEGWD-232PRINTModellNew Product