AuftragsverfolgungKontakt
Test Tubes with Screw Cap
New Product
Anbieter:   KARTELL
Test Tubes with Screw Cap
Anbieter:  KARTELL
New Product
Zertifikate
Test Tubes with Screw Cap
3 Varianten
Product Details & Documents
PP-Reagenzgläser, 10 ml, mit selbststehendem Boden und dicht schließendem Schraubverschluss, gelbe Farbe für einen auslaufsicheren Verschluss.
  • Ohne Graduierung
    Auch in steriler und einzeln verpackter Ausführung erhältlich
    Ø×H: 16×100 mm
 :
 :
 :
 :
Product Family Options
Produktinformationen
  • Kapazität
    Mit Deckel
    Verschlussart
    Bezeichnung
    Größe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Ja
    Twist-off-Verschluss
    Reagenzgläser, unsteril
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • 10 ml
    Ja
    Twist-off-Verschluss
    Reagenzgläser, steril einzeln verpackt
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • 10 ml
    Ja
    Twist-off-Verschluss
    Reagenzgläser, steril
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product