Mobile Einheit für Module, E 941
Mobile Einheit für orthopädische Instrumente, Edelstahl, PG 8527, PG 8528, PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617
Catalog # MIEL12895230
New Product
Supplier: MIELE
Jump to:
Product Details & Documents
Mobile Einheit (E 941) für Module auf 2 Ebenen.
Geeignet für bis zu 2 Module pro Ebene abhängig von der Größe der Beladung
Ankopplung der mobilen Einheit an die Wasser- und Trocknungsluftversorgung
Großraum-Wasch-Desinfektoren
Aufbereitung von Laborglasware
Magnetstreifen zur automatischen Erkennung der mobilen Einheit (inkl. Magnete): 1
Certifications:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Bezeichnung:Mobile Einheit für orthopädische Instrumente, Edelstahl
- Für:PG 8527, PG 8528, PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617
- Cat. No.:MIEL12895230