Schnellverbindungsset
Product Details & Documents
Sparen Sie Zeit beim Anschließen eines Schlauchs an Ihren PIG® Leckageumleiter mit diesem Schnellkupplungsset.
Montieren Sie beide Teile an Ihrem Leckageumleiter und Abflussschlauch, um bei Bedarf sofort eine Verbindung herzustellen bzw. zu trennen
Die Enden einfach zusammenklicken, um bei Leckagen wertvolle Zeit zu sparen; viel schneller als einen Schlauch anzuschrauben
Das widerstandsfähige Polyethylen ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
Kann auch mit jedem handelsüblichen Gartenschlauchanschluss oder zum Verbinden zweier Schläuche verwendet werden
Gewicht: 0,03 kg
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung: 4 pro Beutel.
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Schlauch Innen-Ø:38 mm
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Schnellverbindungsset
- Länge:80 mm
- Cat. No.:NEWPTLS680
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..