4-Punkt-Comfort Plus Gurt
Product Details & Documents
Der 4-Punkt-Komfort-Plus-Gurt wurde aus leichtem Aluminium gefertigt, wodurch Festigkeit und Haltbarkeit optimiert werden.
Vollständig verstellbare Schulter-, Brust- und Beingurte
Gepolsterte Beine, Lendenwirbelstütze und Schultergurte für zusätzlichen Komfort
Ergonomische schnell verschließbare Schnalle
Inspektionsabdeckung zum Schutz des Produktetiketts
Strapazierfähiges Gurtband mit hoher Reißfestigkeit
Maximale Nennlast 100 kg
10 Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum siehe Produktetikett.
UKCA-Kennzeichnung
Verkaufsverpackung, die die Präsentation für den Einzelhandel unterstützt
Es bietet vier Befestigungspunkte: einen D-Ring hinten, zwei seitliche D-Ringe sowie je einen D-Ring oben und unten auf der Brust. Schnellverschlüsse für einfaches Anpassen. Ideal für die Arbeitsplatzpositionierung oder Hängearbeiten.
Die Höhensicherung dient dazu, den mit Stürzen aus der Höhe verbundenen Risiken vorzubeugen, die Aufprallkraft zu reduzieren, Kollisionen mit Hindernissen/Boden einzuschränken und Benutzer aus absturzgefährdeten Bereichen fernzuhalten. Portwest bietet ein umfassendes Sortiment an Höhensicherungsprodukten für Arbeiten in der Höhe.
Certifications: EN 813:2008; EN 1497:2007; EN 361:2002; EN 358:2018.
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Technische Daten
- Befestigungspunkte:4-Punkt
- Bezeichnung:Comfort plus harness, red
- Größe:One size
- Gewicht:2,2 kg