AuftragsverfolgungKontakt
Zusätzliche Peristaltikpumpe
Zusätzliche Peristaltikpumpe
Zusätzliche Peristaltikpumpe CAB-2 für Anwendungen wie die Herstellung von Reagenzgläsern in der Mikrobiologie, bei denen kleine bis mittlere Volumina pro Anwendung dosiert werden.
Catalog # ESPICAB-2
New Product
Supplier:   RAYPA
Zusätzliche Peristaltikpumpe
Catalog # ESPICAB-2
Supplier:  RAYPA
New Product
Zusätzliche Peristaltikpumpe
Zusätzliche Peristaltikpumpe
Zusätzliche Peristaltikpumpe CAB-2 für Anwendungen wie die Herstellung von Reagenzgläsern in der Mikrobiologie, bei denen kleine bis mittlere Volumina pro Anwendung dosiert werden.
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Option eignet sich perfekt für Anwendungen, die die Dosierung kleiner bis mittlerer Volumina erfordern, wie z. B. die Herstellung von Reagenzgläsern in der Mikrobiologie, das Befüllen von Petrischalen und andere ähnliche Prozesse.
  • Lieferumfang: Silikonschlauch, passender Aufsatz und Y-förmiges Rohr
  • Zur Aktivierung jeder einzelnen Ausgabe stehen zwei Mechanismen zur Verfügung: manuelle Ausgabe per Fußpedal und halbautomatische Ausgabe mit Verzögerung.
Je nach Kombination aus gewählter Schlauchgröße und Anzahl der installierten Peristaltikpumpen liegt die Dosiergeschwindigkeit in diesem Modus zwischen 7 und 33 ml/s.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Bezeichnung:
    Zusätzliche Peristaltikpumpe CAB-2 für Anwendungen wie die Herstellung von Reagenzgläsern in der Mikrobiologie, bei denen kleine bis mittlere Volumina pro Anwendung dosiert werden.