AuftragsverfolgungKontakt
Abgabeleitungen
Abgabeleitungen
New Product
Anbieter:   RAYPA
Abgabeleitungen
Anbieter:  RAYPA
New Product
Zertifikate
Abgabeleitungen
3 Varianten
Product Details & Documents
Zusätzliche Silikon-Dosierschläuche mit Metalldüse zum Abfüllen steriler Kulturmedien.
  • Silikon-Dosierschläuche mit Presspassung und Metalldüse
  • Steriles Medium wird durch die flammensterilisierbare Düse abgegeben
  • Hergestellt aus MVQ-Silikon; hitzebeständig bis 200 °C; 60 A Härte
  • Erhältlich in verschiedenen Durchmessern
  • Dampf und Druckluft ermöglichen eine einfache Leitungsreinigung vor, während und nach der Verwendung.
  • Alle Modelle sind autoklavierbar, aber dank des integrierten Dampfreinigungsprogramms ist eine Autoklavierung nach jedem Gebrauch nicht erforderlich
Certifications:
Ordering information: Dosieranlagen können individuell angepasst werden, indem ihre Länge verändert oder Modifikationen vorgenommen werden, um sie an die spezifischen Produktionsanforderungen des Kunden anzupassen.
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Zusätzliche Dosierleitungen TUB-DOSIF-8, inklusive eines zusätzlichen Satzes, um einen Dosierstopp bei Kontamination, Reinigung oder Bruch zu vermeiden; 2 m Länge; 8 mm Innendurchmesser, 11,2 mm Außendurchmesser
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Zusätzliche Dosierleitungen (TUB-DOSIF-3,2) verfügen über eine zusätzliche Leitung, um einen Dosierstopp bei Kontamination, Reinigung oder Bruch zu vermeiden; 2 m Länge; 3,2 mm Innendurchmesser, 6,4 mm Außendurchmesser
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Zusätzliche Dosierleitungen (TUB-DOSIF-4) verfügen über eine Reserveleitung, um einen Dosierstopp bei Kontamination, Reinigung oder Bruch zu vermeiden; 2 m Länge; int.Ø, 7,2 mm ext.Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product