Software SWMP
Kommunikationssoftware zwischen dem Gerät und dem PC, SWMP, Die Visualisierung und der Ausdruck der durchgeführten Prozesse
Catalog # ESPISWMP
New Product
Supplier: RAYPA
Jump to:
Product Details & Documents
Kommunikationssoftware zwischen dem Gerät und dem PC, die die Anzeige und Aufzeichnung in Echtzeit oder nach jedem im Medienvorbereitungsgerät durchgeführten Zyklus ermöglicht.
Lieferumfang: Ethernet-Kabel (1,8 m Länge), Ethernet-zu-USB-Adapter und USB-Speicherstick mit der Software
- Ermöglicht eine detaillierte Analyse der Daten zu jedem Zyklus.
- Intuitive Anzeige von Informationen zu den durchgeführten Zyklen: Chargenprotokoll, Ergebnis, Temperatur, Druck, Seriennummer, Autoklavenmodell, Fehler usw.
- Der Zugriff ist durch Benutzername und Passwort geschützt.
- Verfügbare Sprachen sind: Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch
- Der Export der Speicherzyklen ist verschlüsselt (.DAT -Dateien)
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Bezeichnung:Kommunikationssoftware zwischen dem Gerät und dem PC, SWMP
- Für:Die Visualisierung und der Ausdruck der durchgeführten Prozesse