AuftragsverfolgungKontakt
Eingebetteter Thermodrucker | Avantor
Eingebetteter Thermodrucker
Integrierter Thermodrucker für Medienvorbereitungsgeräte IT/MP, ermöglicht die physische Dokumentation der Sterilisationszyklus -Ergebnisse; 85×85 mm (L×H); Druckqualität 8 Punkte/mm, Auflösung 203 dpi
Katalognr. ESPIIT/MP
New Product
Anbieter:   RAYPA
Eingebetteter Thermodrucker
Katalognr. ESPIIT/MP
Anbieter:  RAYPA
New Product
Eingebetteter Thermodrucker
Eingebetteter Thermodrucker
Integrierter Thermodrucker für Medienvorbereitungsgeräte IT/MP, ermöglicht die physische Dokumentation der Sterilisationszyklus -Ergebnisse; 85×85 mm (L×H); Druckqualität 8 Punkte/mm, Auflösung 203 dpi
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ermöglicht das schnelle Ausdrucken der wichtigsten Ergebnisse jedes Sterilisationszyklus, der in den Medienpräparatoren durchgeführt wird, auf Papier.
  • Integrierter Einbauort im vorderen Bedienfeld des Autoklaven
  • Druckeinstellungen und Ticketabruf werden über den Autoklav-Bildschirm verwaltet
  • Wählbare Druckfrequenz: von 10 bis 240 s
  • Druckt wichtige Zyklusdaten: Programmname, Temperaturentwicklung, Datum, Uhrzeit und Fehlermeldungen
  • Papierverbrauchsmaterial kann vom Benutzer ausgetauscht werden
  • Energiesparmodus
Der externe Nadeldrucker ermöglicht die physische Dokumentation jedes Sterilisationszyklus und druckt Programm- und Zyklusnummern, Temperatur, Druck, Datum, Uhrzeit und Fehlermeldungen. Auf dem Autoklav-Bildschirm können zwei Druckmodi ausgewählt werden: vereinfachtes Drucken am Ende des Zyklus oder erweitertes Drucken während des Zyklus mit detaillierter Parameterverfolgung.
Empfohlen für Situationen, in denen die Verwendung von PC-Software nicht möglich ist, und zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit von Experimenten oder Produktionsprozessen.
 :
 :
 :
 :
 : Werkseitige Installation erforderlich.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Integrierter Thermodrucker für Medienvorbereitungsgeräte IT/MP, ermöglicht die physische Dokumentation der Sterilisationszyklus -Ergebnisse; 85×85 mm (L×H); Druckqualität 8 Punkte/mm, Auflösung 203 dpi