Externer Sondenadapter
Externer Adapter, der den Zugang zu einer externen Sonde CAP-MP (Ø 3 - 5 mm) für kontinuierliche Validierungsprozesse ermöglicht
Catalog # ESPICAP-MP
Supplier: RAYPA
Jump to:
Product Details & Documents
Ermöglicht den Zugang einer externen Sonde zur Erfassung der Temperatur im Kulturmedium, unabhängig von der Messung durch die flexible Sonde des Geräts.
Der Anschluss befindet sich an der Tür des Medienpräparators.
- Die für diesen Anschluss kompatible Temperatursonde TP-VAL-MP ist auf Anfrage erhältlich.
- Der externe Sondenadapter besteht aus drei Teilen: einer Edelstahl-Verschraubung, einer zylindrischen, verchromten Messingverlängerung und einer Polypropylen-GL-32-Verschluss.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Bezeichnung:Externer Adapter, der den Zugang zu einer externen Sonde CAP-MP (Ø 3 - 5 mm) für kontinuierliche Validierungsprozesse ermöglicht