AuftragsverfolgungKontakt
Validierungs- und Qualifizierungssets | Avantor
Validierungs- und Qualifizierungssets
Kalibrierset kompatibel mit den Medienpräparatoren TP-VAL-MP der Classic- und Top-Linie zur Justierung der Temperaturfühler der Geräte, um genaue Messungen anhand eines bekannten Standards zu gewährleisten.
Katalognr. ESPITP-VAL-MP
New Product
Anbieter:   RAYPA
Validierungs- und Qualifizierungssets
Katalognr. ESPITP-VAL-MP
Anbieter:  RAYPA
New Product
Validierungs- und Qualifizierungssets
Validierungs- und Qualifizierungssets
Kalibrierset kompatibel mit den Medienpräparatoren TP-VAL-MP der Classic- und Top-Linie zur Justierung der Temperaturfühler der Geräte, um genaue Messungen anhand eines bekannten Standards zu gewährleisten.
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sie ermöglichen es, eine unabhängige Messung der Temperatur des Kulturmediums zu erhalten, getrennt von derjenigen, die mit der flexiblen Sonde des Geräts erfasst wird. Unerlässlich für die Kalibrierung und/oder Qualifizierung von Medienpräparatoren.
  • Empfohlen für Händler oder Dienstleister, die auf Sterilisationsgeräte spezialisiert sind
    Ideal für Kunden mit einem eigenen technischen Serviceteam, das die Qualifizierung und Wartung während der gesamten Lebensdauer der Geräte übernimmt.
Im Validierungsprozess ist es entscheidend, Optionen zu haben, die die ordnungsgemäße Kalibrierung und Qualifizierung der Geräte gewährleisten. Zu diesem Zweck bieten wir zwei spezielle Sets an, um diesen Anforderungen gerecht zu werden: ein Kalibrierungsset und ein Qualifizierungsset.
Kalibrierungssatz: Die Kalibrierung von Medienpräparatoren kann mit dem TP-VALMP-Kalibrierset durchgeführt werden, wodurch die Temperaturfühler des Geräts so eingestellt werden können, dass genaue Messungen im Vergleich zu einem bekannten Standard gewährleistet sind. Dies garantiert, dass das Gerät innerhalb der vorgegebenen Temperaturgrenzen arbeitet.
Qualifikationsset: Um sicherzustellen, dass die Medienaufbereitungsanlagen gemäß den Konstruktionsvorgaben funktionieren, bieten wir drei spezialisierte Qualifizierungspakete an, die auf dem ausgewählten Modell basieren: TP-VAL-MP-20, TP-VAL-MP-40/60 und TP-VAL-MP-80/100. Dieser Prozess umfasst die Überprüfung und Dokumentation, die bestätigt, dass die Geräte die erwarteten technischen und Leistungsstandards erfüllen. Es eignet sich sowohl für die Installationsqualifizierung (IQ) als auch für die Funktionsqualifizierung (OQ).
 :
 : Um das Kalibrierset verwenden zu können, ist der Kauf des externen Sondenadapters CAP-MP als Zubehör erforderlich.
 :
 :
 :
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Kalibrierset kompatibel mit den Medienpräparatoren TP-VAL-MP der Classic- und Top-Linie zur Justierung der Temperaturfühler der Geräte, um genaue Messungen anhand eines bekannten Standards zu gewährleisten.
  • Seq:
    1