Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Reinwassertanks | Avantor
Reinwassertanks
Anbieter:   RAYPA
Reinwassertanks
Anbieter:  RAYPA
Zertifikate
Reinwassertanks
2 Varianten
Product Details & Documents
Alternative Lösung zur Speicherung von bis zu 25 Litern gereinigtem Wasser bei fehlendem Wassernetz oder Abfluss.
  • Beinhaltet einen 25-L-Tank mit Wasserstandssensor, einen Verbindungsschlauch und einen Trichter.
  • Hergestellt aus langlebigem Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
  • Kompatibel mit den Top Line-Autoklaven der Serien TLV-PD und TLV-DUAL.
Es verfügt über ein Wasserstandskontrollsystem, das ein optisches (rote LED) und akustisches (intermittierender Piepton) Signal ausgibt, wenn der Wasserstand unter 10 Liter sinkt. Dieser Sensor kann über einen Schalter an der Oberseite des Tanks aktiviert bzw. deaktiviert werden.
 :
 :
 :
 :
 :
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Hochdichter Polyethylenbehälter mit einem maximalen Fassungsvermögen von 25 Litern, TANK-TLV-PD, zur Lagerung von gereinigtem Wasser, wenn kein Wassernetz oder Abfluss vorhanden ist, kompatibel mit den Serien TLV-PD und TLV-DUAL.
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • High-density polyethylene container with a maximum capacity of 25 liters for Storing purified water when no water network or drain is available. Comaptible with TLV-S and TLV-FA Series, model: TANK-TLV, External dimensions (Ø×H): 350×520 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..