Premium Casters
Stärkere, medizinische Rollen mit Bremsen, 4WHBR, Verbesserung der Mobilität der Ausrüstung
ESPI4WHBR
: RAYPA
Stronger, medical grade casters that include brakes.
This enhances the mobility of the equipment.
Although all AE-DRY and AES autoclaves include casters, this accessory offers the option of upgrading to stronger, medical-grade casters that include brakes.
: Factory installation required.
- Bezeichnung:Stärkere, medizinische Rollen mit Bremsen, 4WHBR
- Für:Verbesserung der Mobilität der Ausrüstung
- Cat. No.:ESPI4WHBR