AuftragsverfolgungKontakt
Masterflex® L/S® Analoge Konsolenpumpensysteme mit variabler Drehzahl
Masterflex® L/S® Analoge Konsolenpumpensysteme mit variabler Drehzahl
New Product
Masterflex® L/S® Analoge Konsolenpumpensysteme mit variabler Drehzahl
New Product
Zertifikate
Masterflex® L/S® Analoge Konsolenpumpensysteme mit variabler Drehzahl
10 Varianten
Product Details & Documents
Verlieren Sie nicht die Kontrolle über Ihre Dosieranwendungen - die digitale Anzeige ermöglicht eine präzise Steuerung.
  • ABS plastic and aluminum housing
  • Accurate and repeatable settings with three-digit LED display of rpm
  • Pump fluid in either direction with reversible motor - perfect for purging tubing
  • Choose multichannel systems for synchronous flow from all channels
  • Maximise processes in a minimal footprint by stacking splash-resistant, IP 33-rated drives
  • Two ways to control speed, direction, and start/stop - use either the membrane keypad or remote-control capabilities
Diese L/S®-Präzisions-Konsolenantriebe mit variabler Geschwindigkeit bieten eine präzise Geschwindigkeitssteuerung von ±0,25% für eine genaue Durchflussregelung. Das große LED-Display und die LED-Anzeigen bestätigen Motordrehzahl und Motorrichtung auf einen Blick. Im kompletten Pumpensystem ist alles enthalten, um mit dem Pumpen anfangen zu können.
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
  • Modell:
  • 77926-20
  • 77917-00
  • 77917-10
  • 77917-20
  • 77917-30
  • 77926-20
  • 77917-00
  • 77917-10
  • 77917-20
  • 77917-30
  • Anzahl der Kanäle:
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • Anzahl der Rollen:
  • 6
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 6
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • Steuertyp:
  • Variable-Speed Digital
  • Variable-Speed Digital
  • Variable-Speed Digital
  • Variable-Speed Digital
  • Variable-Speed Digital
  • Variable-Speed Digital
  • Variable-Speed Digital
  • Variable-Speed Digital
  • Variable-Speed Digital
  • Variable-Speed Digital
  • Gehäusematerial:
  • ABS plastic and aluminium
  • ABS plastic and aluminium
  • ABS plastic and aluminium
  • ABS plastic and aluminium
  • ABS plastic and aluminium
  • ABS plastic and aluminium
  • ABS plastic and aluminium
  • ABS plastic and aluminium
  • ABS plastic and aluminium
  • ABS plastic and aluminium
  • Min. flow rate per channel:
  • 0,47 ml/min
  • 4,8 ml/min
  • 17 ml/min
  • 4,8 ml/min
  • 17 ml/min
  • 0,47 ml/min
  • 4,8 ml/min
  • 17 ml/min
  • 4,8 ml/min
  • 17 ml/min
  • Max. flow rate per channel:
  • 47 ml/min
  • 480 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 480 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 47 ml/min
  • 480 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 480 ml/min
  • 1700 ml/min
  • Min. flow rate:
  • 0,47 ml/min
  • 4,8 ml/min
  • 17 ml/min
  • 0,47 ml/min
  • 4,8 ml/min
  • 17 ml/min
  • Drive IP rating:
  • IP 33
  • IP 33
  • IP 33
  • IP 33
  • IP 33
  • IP 33
  • IP 33
  • IP 33
  • IP 33
  • IP 33
  • Genauigkeit:
  • ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
  • ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
  • ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
  • ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
  • ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
  • ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
  • ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
  • ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
  • ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
  • ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
  • Anti-Tropf:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Cloud-verbunden:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Digital dispensing:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Antrieb:
  • 07527-30 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 100 rpm)
  • 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
  • 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
  • 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
  • 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
  • 07527-30 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 100 rpm)
  • 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
  • 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
  • 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
  • 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
  • Arbeitszyklus:
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Min. RPM:
  • 1 rpm
  • 6 rpm
  • 6 rpm
  • 6 rpm
  • 6 rpm
  • 1 rpm
  • 6 rpm
  • 6 rpm
  • 6 rpm
  • 6 rpm
  • Open-head sensor:
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • Yes
  • Netzanschluss:
  • 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • Remote I/O:
  • 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
  • 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
  • 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
  • 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
  • 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
  • 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
  • 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
  • 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
  • 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
  • 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
  • Reversible motor:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Rohr:
  • Masterflex® L/S® 16 tube set, pk of 8
  • Masterflex® L/S® 16, 10'
  • Masterflex® L/S® 24, 10'
  • Masterflex® L/S® 16, 10'
  • Masterflex® L/S® 24, 10'
  • Masterflex® L/S® 16 tube set, pk of 8
  • Masterflex® L/S® 16, 10'
  • Masterflex® L/S® 24, 10'
  • Masterflex® L/S® 16, 10'
  • Masterflex® L/S® 24, 10'
  • Tubing sizes accepted:
  • L/S® two-stop tube sets: L/S® 13, 14, 16
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® two-stop tube sets: L/S® 13, 14, 16
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • Washdown capable:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Current:
  • 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • Frequenz:
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • Spannung:
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • Garantie:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Maximale Durchflussrate
    Pumpenkopf
    Höhe
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX77926-20-EU
    L/S® Precision Variable-Speed Pump with Multichannel Pump Head for Precision Tubing, 4-Channel; 90 - 260 VAC
    188 ml/min
    07535-04 (L/S® 4-channel pump head)
    215,9 mm (8,5")
    349 mm (13,74")
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’960.00
    SFr. 3’960.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’960.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77926-20-EU
    Modell
    77926-20
    Anzahl der Kanäle
    4
    Anzahl der Rollen
    6
    Steuertyp
    Variable-Speed Digital
    Gehäusematerial
    ABS plastic and aluminium
    Min. flow rate per channel
    0,47 ml/min
    Max. flow rate per channel
    47 ml/min
    Min. flow rate
    0,47 ml/min
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
    Anti-Tropf
    No
    Cloud-verbunden
    No
    Digital dispensing
    No
    Antrieb
    07527-30 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 100 rpm)
    Arbeitszyklus
    Continuous
    Min. RPM
    1 rpm
    Open-head sensor
    No
    Netzanschluss
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    Rohr
    Masterflex® L/S® 16 tube set, pk of 8
    Tubing sizes accepted
    L/S® two-stop tube sets: L/S® 13, 14, 16
    Washdown capable
    No
    Current
    1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 years
    New Product
  • MFLX77917-00-EU
    L/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing; 90 - 260 VAC
    480 ml/min
    77200-60 (L/S® Easy-Load® II pump head)
    215,9 mm (8,5")
    352,6 mm (13,88")
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’200.00
    SFr. 3’200.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’200.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77917-00-EU
    Modell
    77917-00
    Anzahl der Kanäle
    1
    Anzahl der Rollen
    3
    Steuertyp
    Variable-Speed Digital
    Gehäusematerial
    ABS plastic and aluminium
    Min. flow rate per channel
    4,8 ml/min
    Max. flow rate per channel
    480 ml/min
    Min. flow rate
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
    Anti-Tropf
    No
    Cloud-verbunden
    No
    Digital dispensing
    No
    Antrieb
    07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
    Arbeitszyklus
    Continuous
    Min. RPM
    6 rpm
    Open-head sensor
    No
    Netzanschluss
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    Rohr
    Masterflex® L/S® 16, 10'
    Tubing sizes accepted
    L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
    Washdown capable
    No
    Current
    1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 years
    New Product
  • MFLX77917-10-EU
    L/S®Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 - 260 VAC
    1700 ml/min
    77200-62 (L/S® Easy-Load® II pump head)
    215,9 mm (8,5")
    339,9 mm (13,38")
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’200.00
    SFr. 3’200.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’200.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77917-10-EU
    Modell
    77917-10
    Anzahl der Kanäle
    1
    Anzahl der Rollen
    3
    Steuertyp
    Variable-Speed Digital
    Gehäusematerial
    ABS plastic and aluminium
    Min. flow rate per channel
    17 ml/min
    Max. flow rate per channel
    1700 ml/min
    Min. flow rate
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
    Anti-Tropf
    No
    Cloud-verbunden
    No
    Digital dispensing
    No
    Antrieb
    07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
    Arbeitszyklus
    Continuous
    Min. RPM
    6 rpm
    Open-head sensor
    No
    Netzanschluss
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    Rohr
    Masterflex® L/S® 24, 10'
    Tubing sizes accepted
    L/S® 15, 24, 35, 36
    Washdown capable
    No
    Current
    1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 years
    New Product
  • MFLX77917-20-EU
    L/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II OHS Pump Head for Precision Tubing; 90 - 260 VAC
    480 ml/min
    77200-30 (L/S® Easy-Load® II OHS pump head)
    215,9 mm (8,5")
    352,6 mm (13,88")
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’350.00
    SFr. 3’350.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’350.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77917-20-EU
    Modell
    77917-20
    Anzahl der Kanäle
    1
    Anzahl der Rollen
    3
    Steuertyp
    Variable-Speed Digital
    Gehäusematerial
    ABS plastic and aluminium
    Min. flow rate per channel
    4,8 ml/min
    Max. flow rate per channel
    480 ml/min
    Min. flow rate
    4,8 ml/min
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
    Anti-Tropf
    No
    Cloud-verbunden
    No
    Digital dispensing
    No
    Antrieb
    07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
    Arbeitszyklus
    Continuous
    Min. RPM
    6 rpm
    Open-head sensor
    Yes
    Netzanschluss
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    Rohr
    Masterflex® L/S® 16, 10'
    Tubing sizes accepted
    L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
    Washdown capable
    No
    Current
    1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 years
    New Product
  • MFLX77917-30-EU
    L/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II OHS Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 - 260 VAC
    1700 ml/min
    77200-32 (L/S® Easy-Load® II OHS pump head)
    215,9 mm (8,5")
    339,9 mm (13,38")
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’350.00
    SFr. 3’350.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’350.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77917-30-EU
    Modell
    77917-30
    Anzahl der Kanäle
    1
    Anzahl der Rollen
    3
    Steuertyp
    Variable-Speed Digital
    Gehäusematerial
    ABS plastic and aluminium
    Min. flow rate per channel
    17 ml/min
    Max. flow rate per channel
    1700 ml/min
    Min. flow rate
    17 ml/min
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
    Anti-Tropf
    No
    Cloud-verbunden
    No
    Digital dispensing
    No
    Antrieb
    07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
    Arbeitszyklus
    Continuous
    Min. RPM
    6 rpm
    Open-head sensor
    Yes
    Netzanschluss
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    Rohr
    Masterflex® L/S® 24, 10'
    Tubing sizes accepted
    L/S® 15, 24, 35, 36
    Washdown capable
    No
    Current
    1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 years
    New Product
  • MFLX77926-20-CH
    L/S® Precision Variable-Speed Pump with Multichannel Pump Head for Precision Tubing, 4-Channel; 90 - 260 VAC
    188 ml/min
    07535-04 (L/S® 4-channel pump head)
    215,9 mm (8,5")
    349 mm (13,74")
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’960.00
    SFr. 3’960.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’960.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77926-20-CH
    Modell
    77926-20
    Anzahl der Kanäle
    4
    Anzahl der Rollen
    6
    Steuertyp
    Variable-Speed Digital
    Gehäusematerial
    ABS plastic and aluminium
    Min. flow rate per channel
    0,47 ml/min
    Max. flow rate per channel
    47 ml/min
    Min. flow rate
    0,47 ml/min
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
    Anti-Tropf
    No
    Cloud-verbunden
    No
    Digital dispensing
    No
    Antrieb
    07527-30 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 100 rpm)
    Arbeitszyklus
    Continuous
    Min. RPM
    1 rpm
    Open-head sensor
    No
    Netzanschluss
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    Rohr
    Masterflex® L/S® 16 tube set, pk of 8
    Tubing sizes accepted
    L/S® two-stop tube sets: L/S® 13, 14, 16
    Washdown capable
    No
    Current
    1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 years
    New Product
  • MFLX77917-00-CH
    L/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing; 90 - 260 VAC
    480 ml/min
    77200-60 (L/S® Easy-Load® II pump head)
    215,9 mm (8,5")
    352,6 mm (13,88")
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’200.00
    SFr. 3’200.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’200.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77917-00-CH
    Modell
    77917-00
    Anzahl der Kanäle
    1
    Anzahl der Rollen
    3
    Steuertyp
    Variable-Speed Digital
    Gehäusematerial
    ABS plastic and aluminium
    Min. flow rate per channel
    4,8 ml/min
    Max. flow rate per channel
    480 ml/min
    Min. flow rate
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
    Anti-Tropf
    No
    Cloud-verbunden
    No
    Digital dispensing
    No
    Antrieb
    07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
    Arbeitszyklus
    Continuous
    Min. RPM
    6 rpm
    Open-head sensor
    No
    Netzanschluss
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    Rohr
    Masterflex® L/S® 16, 10'
    Tubing sizes accepted
    L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
    Washdown capable
    No
    Current
    1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 years
    New Product
  • MFLX77917-10-CH
    L/S®Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 - 260 VAC
    1700 ml/min
    77200-62 (L/S® Easy-Load® II pump head)
    215,9 mm (8,5")
    339,9 mm (13,38")
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’200.00
    SFr. 3’200.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’200.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77917-10-CH
    Modell
    77917-10
    Anzahl der Kanäle
    1
    Anzahl der Rollen
    3
    Steuertyp
    Variable-Speed Digital
    Gehäusematerial
    ABS plastic and aluminium
    Min. flow rate per channel
    17 ml/min
    Max. flow rate per channel
    1700 ml/min
    Min. flow rate
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
    Anti-Tropf
    No
    Cloud-verbunden
    No
    Digital dispensing
    No
    Antrieb
    07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
    Arbeitszyklus
    Continuous
    Min. RPM
    6 rpm
    Open-head sensor
    No
    Netzanschluss
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    Rohr
    Masterflex® L/S® 24, 10'
    Tubing sizes accepted
    L/S® 15, 24, 35, 36
    Washdown capable
    No
    Current
    1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 years
    New Product
  • MFLX77917-20-CH
    L/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II OHS Pump Head for Precision Tubing; 90 - 260 VAC
    480 ml/min
    77200-30 (L/S® Easy-Load® II OHS pump head)
    215,9 mm (8,5")
    352,6 mm (13,88")
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’350.00
    SFr. 3’350.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’350.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77917-20-CH
    Modell
    77917-20
    Anzahl der Kanäle
    1
    Anzahl der Rollen
    3
    Steuertyp
    Variable-Speed Digital
    Gehäusematerial
    ABS plastic and aluminium
    Min. flow rate per channel
    4,8 ml/min
    Max. flow rate per channel
    480 ml/min
    Min. flow rate
    4,8 ml/min
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
    Anti-Tropf
    No
    Cloud-verbunden
    No
    Digital dispensing
    No
    Antrieb
    07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
    Arbeitszyklus
    Continuous
    Min. RPM
    6 rpm
    Open-head sensor
    Yes
    Netzanschluss
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    Rohr
    Masterflex® L/S® 16, 10'
    Tubing sizes accepted
    L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
    Washdown capable
    No
    Current
    1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 years
    New Product
  • MFLX77917-30-CH
    L/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II OHS Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 - 260 VAC
    1700 ml/min
    77200-32 (L/S® Easy-Load® II OHS pump head)
    215,9 mm (8,5")
    339,9 mm (13,38")
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’350.00
    SFr. 3’350.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’350.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77917-30-CH
    Modell
    77917-30
    Anzahl der Kanäle
    1
    Anzahl der Rollen
    3
    Steuertyp
    Variable-Speed Digital
    Gehäusematerial
    ABS plastic and aluminium
    Min. flow rate per channel
    17 ml/min
    Max. flow rate per channel
    1700 ml/min
    Min. flow rate
    17 ml/min
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
    Anti-Tropf
    No
    Cloud-verbunden
    No
    Digital dispensing
    No
    Antrieb
    07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
    Arbeitszyklus
    Continuous
    Min. RPM
    6 rpm
    Open-head sensor
    Yes
    Netzanschluss
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    Rohr
    Masterflex® L/S® 24, 10'
    Tubing sizes accepted
    L/S® 15, 24, 35, 36
    Washdown capable
    No
    Current
    1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 years
    New Product
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..