AuftragsverfolgungKontakt
Hygromycin B | Avantor
Hygromycin B
Anbieter:   G-Biosciences
Hygromycin B
Anbieter:  G-Biosciences
Zertifikate
6 Varianten
Product Details & Documents
Mode of action and Anti-microbial spectrum: Hygromycin B is an aminocyclitol with a wide spectrum of activity that kills bacteria, fungi and higher eukaryotic cells by inhibiting protein synthesis. It is produced by the bacterium Streptomyces hygroscopicus.
  • Molecular Biology Grade
  • Tested against both sensitive and resistant cells
Synonyme:  (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
  • CAS Nummer:31282-04-9
  • Formel:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
  • Molekulargewicht:527,6 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Vial
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 g
    1 * 2 g - SFr. 349.00
    SFr. 349.00
    1 * 2 g
       SFr. 349.00
  • Vial
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 840.00
    SFr. 840.00
    1 * 5 g
       SFr. 840.00
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 690.00
    SFr. 690.00
    1 * 5 g
       SFr. 690.00
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 g
    1 * 2,5 g - SFr. 443.00
    SFr. 443.00
    1 * 2,5 g
       SFr. 443.00
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 10 g
       SFr. 1’400.00
  • Vial
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 187.00
    SFr. 187.00
    1 * 1 g
       SFr. 187.00