AuftragsverfolgungKontakt
Eingebetteter Thermodrucker
 :   RAYPA
Eingebetteter Thermodrucker
 :  RAYPA
Eingebetteter Thermodrucker
Eingebetteter Thermodrucker
Ermöglicht das schnelle Ausdrucken der wichtigsten Ergebnisse jedes Sterilisationszyklus, der in den Autoklaven der Classic-Linie durchgeführt wird, auf Papier.
  • Integrierter Platz im vorderen Bedienfeld des Autoklaven
  • Druckeinstellungen und Ticketabruf über das Display des Autoklaven verwalten
  • Wählbare Druckfrequenz: 10 bis 240 Sekunden
  • Druckt wichtige Zyklusdaten: Programmname, Temperaturverlauf, Datum, Uhrzeit und Fehlermeldungen
  • Papierverbrauchsmaterial kann vom Benutzer ausgetauscht werden
  • Inklusive Energiesparmodus
Der externe Nadeldrucker erstellt eine physische Dokumentation jedes Sterilisationszyklus und druckt Programm- und Zyklusnummern, Temperatur, Druck, Datum, Uhrzeit und Fehlermeldungen. Über das Display des Autoklaven lassen sich zwei Druckmodi auswählen: vereinfachter Druck am Ende des Zyklus oder erweiterter Druck während des Zyklus mit detaillierter Parameterverfolgung.
Empfohlen für Situationen, in denen die Verwendung von PC-Software nicht möglich ist, und zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit von Experimenten oder Produktionsprozessen.
 :
 : Werkseitige Installation erforderlich.
 :
 :
 : Werkseitige Installation erforderlich.
Product Family Options
  • Bezeichnung
    Für
  • Integrierter Thermodrucker, IT; 85×85 mm (L×H); 8 Punkte/mm (Druckqualität); 203 dpi (Auflösung)
    Autoklaven der Classic-Linie; Ermöglicht die physikalische Dokumentation der Ergebnisse des Sterilisationszyklus
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIIT
    Modell
    Steuertyp
    Netzanschluss
    Spannung
  • Autoklaven der Classic-Linie; Ermöglicht die physikalische Dokumentation der Ergebnisse des Sterilisationszyklus
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIIT/TS
    Modell
    Steuertyp
    Netzanschluss
    Spannung
  • Integrierter Thermodrucker für Autoklaven der Spitzenklasse. Ermöglicht die physische Dokumentation der Ergebnisse des Sterilisationszyklus, Druckqualität: 8 Punkte/mm, Auflösung: 203 dpi
    Autoklaven der Spitzenklasse. Ermöglicht die physische Dokumentation der Ergebnisse des Sterilisationszyklus.
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIIT/TLV
    Modell
    Steuertyp
    Netzanschluss
    Spannung