AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Innensechskant
New Product
Supplier:   VWR Collection
VWR® Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Innensechskant
Supplier:  VWR Collection
New Product
Certificates
VWR® Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Innensechskant
VWR® Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Innensechskant
17 Options Available Below
Product Details & Documents
  • Hochreines Polypropylen (PP): Gewährleistet chemische Beständigkeit und Konformität mit den Standards FDA 21 CFR 177.1520 und USP Klasse VI
  • Übersichtliches Design: Kristallklare Wände für einfache Probensichtbarkeit
  • Sichere flache Kappen mit O-Ring: Design mit ³/₄-Drehung für auslaufsichere Abdichtung und bequemes Öffnen/Schließen
  • Mit einer einsteckbaren Kante zur bequemen Probencodierung mithilfe bunter Einsteckchips
  • Vielseitige Temperaturleistung: Stabil von −196 bis +121 °C (nicht empfohlen für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff)
  • Sterile und nicht sterile Optionen: Wählen Sie vorsterilisierte Baugruppen oder praktische nicht sterile Kombipackungen
  • Mehrere Formate: Erhältlich in den drei am häufigsten verwendeten Volumen, mit konischem oder freistehendem Boden mit Rand für unterschiedliche Anwendungen
    Maximal RZB: 20000×g
 : Ersatzkappen und Farbeinsatzchips ebenfalls erhältlich.
Product Family Options
Screw Cap Microtubes and Socket Caps in Separate Resealable Bags
Product Information
  • Bezeichnung
    Kapazität
    Farbe
    Steril
    Availability
    Price
  • Mikroröhrchen mit konischem Boden und durchsichtiger, einsteckbarer, flacher Kappe, graduiert, Kombipackung
    Klar
    -
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 88.70 SFr.
    88.70 SFr.
    1 * 500 ST
       88.70 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Freistehende Mikroröhrchen mit transparenter, einsteckbarer flacher Kappe, ohne Graduierung, Kombipackung
    Klar
    -
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 85.80 SFr.
    85.80 SFr.
    1 * 500 ST
       85.80 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Mikroröhrchen mit konischem Boden und durchsichtiger, einsteckbarer, flacher Kappe, graduiert, Kombipackung
    Klar
    -
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 88.70 SFr.
    88.70 SFr.
    1 * 500 ST
       88.70 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Freistehende Mikroröhrchen mit transparenter, einsteckbarer flacher Kappe, graduiert, Kombipackung
    Klar
    -
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 83.00 SFr.
    83.00 SFr.
    1 * 500 ST
       83.00 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Mikroröhrchen mit konischem Boden und durchsichtiger, einsteckbarer flacher Kappe, ohne Graduierung, Kombipackung
    Klar
    -
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 88.70 SFr.
    88.70 SFr.
    1 * 500 ST
       88.70 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Freistehende Mikroröhrchen mit transparenter, einsteckbarer flacher Kappe, ohne Graduierung, Kombipackung
    Klar
    -
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 85.80 SFr.
    85.80 SFr.
    1 * 500 ST
       85.80 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
Sterile Assemblies: Screw Cap Microtubes with Attached Socket Caps
Product Information
  • Bezeichnung
    Kapazität
    Farbe
    Steril
    Availability
    Price
  • Freistehende Mikroröhrchen mit transparenter, einsteckbarer, flacher Kappe, keine Graduierungen, montierte Packung
    Klar
    +
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 138.00 SFr.
    138.00 SFr.
    1 * 500 ST
       138.00 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Freistehende Mikroröhrchen mit transparenter, einsteckbarer flacher Kappe, graduiert, montierte Packung
    Klar
    +
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 134.00 SFr.
    134.00 SFr.
    1 * 500 ST
       134.00 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Mikroröhrchen mit konischem Boden und durchsichtiger, einsteckbarer, flacher Kappe, keine Graduierungen, montierte Packung
    Klar
    +
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 138.00 SFr.
    138.00 SFr.
    1 * 500 ST
       138.00 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Mikroröhrchen mit konischem Boden und durchsichtiger, einsteckbarer flacher Kappe, graduiert, montierte Packung
    Klar
    +
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 138.00 SFr.
    138.00 SFr.
    1 * 500 ST
       138.00 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Freistehende Mikroröhrchen mit transparenter, einsteckbarer, flacher Kappe, keine Graduierungen, montierte Packung
    Klar
    +
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 138.00 SFr.
    138.00 SFr.
    1 * 500 ST
       138.00 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
Screw Cap Microtubes with Tethered Socket Caps in Separate Resealable Bags
Product Information
  • Bezeichnung
    Kapazität
    Farbe
    Steril
    Availability
    Price
  • Mikroröhrchen mit konischem Boden und durchsichtiger, befestigter Innensechskantkappe, ohne Graduierung, Kombipackung
    Klar
    -
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 91.40 SFr.
    91.40 SFr.
    1 * 500 ST
       91.40 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Freistehende Mikroröhrchen mit durchsichtiger, befestigter Steckkappe, ohne Graduierung, Kombipackung
    Klar
    -
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 85.80 SFr.
    85.80 SFr.
    1 * 500 ST
       85.80 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Freistehende Mikroröhrchen mit durchsichtiger, befestigter Steckkappe, ohne Graduierung, Kombipackung
    Klar
    -
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 91.40 SFr.
    91.40 SFr.
    1 * 500 ST
       91.40 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Mikroröhrchen mit konischem Boden und durchsichtiger, befestigter Innensechskantkappe, graduiert, Kombipackung
    Klar
    -
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 91.40 SFr.
    91.40 SFr.
    1 * 500 ST
       91.40 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Mikroröhrchen mit konischem Boden und durchsichtiger, befestigter Innensechskantkappe, graduiert, Kombipackung
    Klar
    -
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 91.40 SFr.
    91.40 SFr.
    1 * 500 ST
       91.40 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Freistehende Mikroröhrchen mit durchsichtiger, befestigter Steckkappe, graduiert, Kombipackung
    Klar
    -
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 85.80 SFr.
    85.80 SFr.
    1 * 500 ST
       85.80 SFr.
    Specifications:
    New Product
    New Product
Anpassbare Steckdosenkappen
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • Individualisierbare Schraubverschlüsse, unsteril
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 57.00 SFr.
    57.00 SFr.
    1 * 500 ST
       57.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • Individualisierbare Schraubverschlüsse, unsteril
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 57.00 SFr.
    57.00 SFr.
    1 * 500 ST
       57.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • Individualisierbare Schraubverschlüsse, unsteril
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 54.80 SFr.
    54.80 SFr.
    1 * 500 ST
       54.80 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • Individualisierbare Schraubverschlüsse, unsteril
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 57.00 SFr.
    57.00 SFr.
    1 * 500 ST
       57.00 SFr.
Farbeinsätze für Steckschlüsselkappen
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Farbe
    Availability
    Price
  • Einsatz für Steckkappen, unsteril
    Grün
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 30.10 SFr.
    30.10 SFr.
    1 * 500 ST
       30.10 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Farbe
    Availability
    Price
  • Einsatz für Steckkappen, unsteril
    Blau
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 30.10 SFr.
    30.10 SFr.
    1 * 500 ST
       30.10 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Farbe
    Availability
    Price
  • Einsatz für Steckkappen, unsteril
    Weiß
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 30.10 SFr.
    30.10 SFr.
    1 * 500 ST
       30.10 SFr.